missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C5 Antibody (crovalimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151985 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30151985

Marca: Novus Biologicals NBP328284CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

Complement C5 Monoclonal antibody specifically detects Complement C5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno Complement C5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon crovalimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen anaphylatoxin C5a analog, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4, C5, complement C5, complement component 5, CPAMD4MGC142298, FLJ17816, FLJ17822
Especie del huésped Human
Inmunógeno Complement C5
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 727
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.