missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C5a Antibody (C17/5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18199563 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18199563 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18199563 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223498AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5a in Human, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C5a
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon C17/5
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen C5, C5A, HE
Símbolos de los genes C5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human C5a
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 727
Especificidad de la prueba Clone C17/5 reacts with human C5a/C5a(desArg) and cross-reacts with baboon C5a/C5a(desArg).
Especies diana Human, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.