missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3c Antibody (4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18244454 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18244454 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18244454

Marca: Novus Biologicals NBP149651

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Complement C3c Monoclonal specifically detects Complement C3c in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C3c
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 4
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 1:10-1:500
Alias de gen AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Símbolos de los genes C3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The monoclonal antibody 4 recognizes a conformational epitope in C3c, C3b and iC3b.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.