missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Complement C3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1285), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
207.00€ - 562.00€
Especificaciones
| Antígeno | Complement C3 |
|---|---|
| Clon | 23GB1285 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30089635
![]() |
Invitrogen™
MA553290 |
100 μL |
562.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30088334
|
Invitrogen™
MA553291 |
20 μL |
207.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement C3 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Complement C3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| Complement C3 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P01024 | |
| 718 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB1285 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Acylation stimulating protein; acylation-stimulating protein cleavage product; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1; C3a; C3a anaphylatoxin; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3d; complement C3; Complement C3 alpha chain; Complement C3 beta chain; complement C3 protein (GPC3) precursor; Complement C3b alpha' chain; Complement C3c alpha' chain fragment 1; Complement C3c alpha' chain fragment 2; Complement C3d fragment; Complement C3dg fragment; Complement C3f fragment; Complement C3g fragment; complement component 3; complement component C3; complement component C3 alpha-chain; complement component C3a; complement component C3b; complement component C3d; CPAMD1; ENCF-1; ENCF-2; epididymis secretory sperm binding protein Li 62p; HEL-S-62p; HSE-MSF; I79_008227; LOC100060539; Neutrophil chemotactic factor-1; Neutrophil chemotactic factor-2; Plp; prepro-C3; Unknown (protein for MGC:134562) | |
| A synthesized peptide derived from human C3/C3a (850-900AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| C3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto