missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Complement C3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1285), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30089635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30089635 100 μL 100 microlitros
30088334 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089635

Marca: Invitrogen™ MA553290

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB1285
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica C3
N.º de referencia del gen P01024
Alias de gen Acylation stimulating protein; acylation-stimulating protein cleavage product; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1; C3a; C3a anaphylatoxin; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3d; complement C3; Complement C3 alpha chain; Complement C3 beta chain; complement C3 protein (GPC3) precursor; Complement C3b alpha' chain; Complement C3c alpha' chain fragment 1; Complement C3c alpha' chain fragment 2; Complement C3d fragment; Complement C3dg fragment; Complement C3f fragment; Complement C3g fragment; complement component 3; complement component C3; complement component C3 alpha-chain; complement component C3a; complement component C3b; complement component C3d; CPAMD1; ENCF-1; ENCF-2; epididymis secretory sperm binding protein Li 62p; HEL-S-62p; HSE-MSF; I79_008227; LOC100060539; Neutrophil chemotactic factor-1; Neutrophil chemotactic factor-2; Plp; prepro-C3; Unknown (protein for MGC:134562)
Símbolos de los genes C3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human C3/C3a (850-900AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.