missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3 Antibody (4D12), Novus Biologicals™

Código de producto. 30029163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30029163 50 μL 50 microlitros
30028634 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30029163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32647150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Complement C3 Monoclonal antibody specifically detects Complement C3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Complement C3 [UniProt P01024]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.