Descripción
Complement C3 Monoclonal specifically detects Complement C3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Complement C3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 11H9 |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product |
| Símbolos de los genes | C3 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
For Research Use Only