missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3 Antibody (11H9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18274675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18274675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18274675

Marca: Novus Biologicals NB200540AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Complement C3 Monoclonal specifically detects Complement C3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 11H9
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Símbolos de los genes C3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This Complement C3 Antibody (11H9) was developed against C57BL/6 thymocytes saturated with rat anti-Thy-1 monoclonal antibody of IgG2b subclass (RmT1).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 718
Especificidad de la prueba Mouse Complement C3 and its activation products, C3b, iC3b, C3d and C3dg
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.