Learn More
Contec™ Sistema de cestillo compacto
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tipo de producto:
Asa de uso general
Asa estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
Sin filtros para residuos
Descripción
- Diseñadas para usar con fregonas Contec, como los sistemas VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ y QuickTask™
- El carro de acero inoxidable está disponible en varias configuraciones para satisfacer las necesidades particulares del entorno
- Disponible con dos o tres cestillos de polipropileno esterilizables en autoclave, o con tres cestillos de acero inoxidable, y la posibilidad de elegir un mango estándar o un mango de carro de uso general
- El mango de uso general permite colocar dos cestillos pequeños (6 l) o un cestillo grande (15 l) en el mango, lo que proporciona almacenamiento adicional para otros accesorios adicionales, como recambios de fregona limpios, frascos de pulverización de soluciones, toallas y otros artículos que puedan ser necesarios
- El bastidor del carro tiene una herramienta de retirada de recambios de fregonas (n.º de modelo 2639) en la parte delantera para facilitar el desmontaje de un recambio de fregona automático
- Dos soportes para fregonas con ganchos de sujeción a cada lado del carro permiten guardarlas cómodamente durante el transporte y el almacenamiento
- Los cestillos de polipropileno incluyen con una rejilla para residuos de acero inoxidable colocada en la base de los cestillos de limpieza y enjuague en el caso de un sistema de tres cestillos, y en el cestillo de limpieza en el caso de un sistema de dos cestillos, que evita que la fregona toque el fondo del cestillo donde se depositan los contaminantes no deseados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Asa de uso general |
| Capacidad (métrico) | 2 x 6 l; 3 x 15 l |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Rojo, negro y azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y desinfección |
| Para utilizar con (equipo) | Fregonas Contect como los sistemas VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ y QuickTask™ |
| Cantidad | 1 unidad |