Learn More
Contec™ Sistema de saturación sin manos de recambios de fregona
Código de producto. 17619845 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l y 6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17619845
Marca: Contec™ 2940U2SD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de saturación sin manos de recambios de fregona Contec permite presaturar los recambios de fregona antes de su uso.
Diseñado para simplificar el proceso de fregado en salas limpias, el sistema de saturación sin manos de recambios de fregona Contec permite presaturar los recambios antes de que pasen al entorno controlado. El sistema permite instalar y retirar recambios de fregona sin usar las manos, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada y acelera el proceso de limpieza y desinfección.
El sistema dispone de la opción de dos cubos de polipropileno de 15 l o dos cubos de acero inoxidable de 10 l. Un carro de acero inoxidable transporta los cubos, 2 bastidores de aplicador de fregona de montaje sencillo, una bandeja difusora y el sistema de extracción sin manos de recambios de fregona. El asa de uso general permite colocar dos cubos pequeños (6 l) en el asa, lo que proporciona almacenamiento adicional para otros accesorios adicionales, como recambios de fregona limpios, frascos de pulverización, toallas y otros artículos que puedan ser necesarios.
Gracias a su ligereza y maniobrabilidad, el carro es fácil de usar. El carro está equipado con cuatro ruedas esterilizables en autoclave, lo que significa que todo el carro se puede esterilizar en autoclave antes de su uso.
Cada cubo está diseñado para permitir que 10 recambios de fregona planos se presaturen antes de trasladarlos a la sala limpia. El segundo cubo se puede utilizar para la dilución de un concentrado y para almacenar la bandeja difusora cuando no esté en uso.
Los recambios de fregona se montan en el bastidor de aplicador de fregona de montaje sencillo adaptado al diseño del recambio de fregona; esto permite instalar los recambios de fregona en el bastidor sin manos. Una bandeja difusora de desinfectante de acero inoxidable ayuda a saturar uniformemente cada recambio de fregona. Tras su uso, los recambios de fregona también se pueden retirar sin manos mediante el exclusivo sistema de extracción de fregona y desechar directamente en una bolsa de residuos si es necesario.
Características y ventajas
  • La colocación y extracción sin manos del recambio de fregona reduce el riesgo de contaminación cruzada
  • El difusor de acero inoxidable y el bastidor A permiten presaturar las fregonas antes de utilizarlas en una sala limpia
  • Los recambios de fregona recubiertos al 100 % de poliéster de 2 capas son altamente absorbentes con bajos niveles de partículas y fibras
  • Las ruedas de acero inoxidable y polipropileno hacen que sea adecuado para la esterilización en autoclave y que sea compatible con una amplia gama de desinfectantes y detergentes
  • El sistema compacto no requiere mucho espacio de almacenaje
  • El bastidor de la fregona y el clip del asa facilitan el desplazamiento de un lugar a otro
  • El asa de uso general proporciona almacenamiento adicional para recambios de fregona limpios, frascos de soluciones y otros accesorios de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de fregado
Capacidad (métrico) 10 l y 6 l
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal y 1,6 gal
Desechables Reutilizables
Incluye Cubos de acero inoxidable de 10 l, dos cubos de PP de 6 l, difusor, dos bastidores A y herramienta de extracción sin manos de recambios de fregona