missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (135727), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064652 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064652

Marca: Novus Biologicals FAB7841J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 135727
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma , Met1-Ala263, Accession # P34902
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3561
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.