missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common beta Chain Antibody (OTI4H3), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30034039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30034039 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30034039

Marca: Novus Biologicals NBP270463PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Common beta Chain Monoclonal antibody specifically detects Common beta Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common beta Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H3
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen beta, low-affinity, CD131, CD131 antigen, CDw131, colony stimulating factor 2 receptor, beta, low-affinity(granulocyte-macrophage), cytokine receptor common subunit beta, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta subunit, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta-chain, IL3RB, interleukin 3 receptor/granulocyte-macrophage colony stimulating factor 3receptor, beta (high affinity)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CSF2RB (NP_000386) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1439
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.