missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common beta Chain Antibody (001), Biotin , Novus Biologicals™

Código de producto. 18686880 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18686880 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686880

Marca: Novus Biologicals NBP289545B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Common beta Chain Monoclonal antibody specifically detects Common beta Chain in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common beta Chain
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen beta, low-affinity, CD131, CD131 antigen, CDw131, colony stimulating factor 2 receptor, beta, low-affinity(granulocyte-macrophage), cytokine receptor common subunit beta, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta subunit, GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common beta-chain, IL3RB, interleukin 3 receptor/granulocyte-macrophage colony stimulating factor 3receptor, beta (high affinity)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Common beta Chain (NP_000386.1; Met 1-Trp 443).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1439
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.