missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMMD8 Antibody (006), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18233389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18233389 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18233389

Marca: Novus Biologicals NBP290299AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

COMMD8 Monoclonal specifically detects COMMD8 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COMMD8
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COMM domain containing 8, COMM domain-containing protein 8, FLJ20502
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human COMMD8 (AAH19826.1; Met1-Lys183).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54951
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.