Descripción
- Variedad de ocho tamaños que van de 1/2 a 16 pocillos
- De 1 a 1,5 mm de grosor
- Anchura de pocillos de 44/6 a 2,6 mm
- Volumen de muestra de 235/35 a 20,5 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad submarina HE33 Mini |
| Tipo | Peine preparativo sin parte posterior |
| N.° de pocillos | Preparativa |
| Grosor (imperial) | 0,03 in |
| Grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Volumen (llenado) métrico | 235/35 μL |
| Anchura del pocillo (imperial) | (1,73 x 0,2 pulg.) |
| Anchura del pocillo (métrico) | 4,4/0,6 cm |
| Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
| Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |