Descripción
The Colon Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Colon |
| Cantidad | 2 viales |
| Especie del huésped | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |