Learn More
Collagen XVII Antibody (15G9), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043773 50 μL 50 microlitros
30043134 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043773
Marca: Novus Biologicals NBP32664750ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Collagen XVII Monoclonal antibody specifically detects Collagen XVII in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Collagen XVII
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 15G9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, BA16H23.2, BP180alpha 1 type XVII collagen, BPAG2bA16H23.2 (collagen, type XVII, alpha 1 (BP180)), Bullous pemphigoid antigen 2, bullous pemphigoid antigen 2 (180kD), Collagen 17, collagen alpha-1(XVII) chain, collagen XVII, alpha-1 polypeptide, collagen, type XVII, alpha 1, Collagen-17, FLJ60881, KIAA0204, LAD-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Collagen XVII [UniProt Q9UMD9]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG