missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen VII Antibody (LH7.2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18762441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18762441 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18762441

Marca: Novus Biologicals NB1002728AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen VII Monoclonal antibody specifically detects Collagen VII in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen VII
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon LH7.2
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Collagen 7, collagen alpha-1(VII) chain, collagen VII, alpha-1 polypeptide, collagen, type VII, alpha 1, Collagen-7, EBD1, EBDCT, EBR1, epidermolysis bullosa, dystrophic, dominant and recessive, LC collagen, long chain collagen, Long-chain collagen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cells from a single cell suspension of epidermal cells (obtained from fresh human neonatal foreskin) were lysed with Nonidet P40 in phosphate buffered saline and the insoluble pellet was sonicated to prepare insoluble fractions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.