missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen VII Antibody (LH7.2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18794002 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18794002 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18794002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002728AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen VII Monoclonal antibody specifically detects Collagen VII in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen VII
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Inmunógeno Cells from a single cell suspension of epidermal cells (obtained from fresh human neonatal foreskin) were lysed with Nonidet P40 in phosphate buffered saline and the insoluble pellet was sonicated to prepare insoluble fractions.
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.