missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen VI alpha 3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18729823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18729823 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18729823

Marca: Novus Biologicals NBP234837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Collagen VI alpha 3 Polyclonal specifically detects Collagen VI alpha 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.