missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen IV Antibody (rCOL4/4742), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594310 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18594310 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594310

Marca: Novus Biologicals NBP308487V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCOL4/4742
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human placental extract
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.