missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Collagen IV |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rCOL4/4742 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified human placental extract |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?