missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen IV Antibody (1043), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18074467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18074467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18074467

Marca: Novus Biologicals NBP197716FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen IV Monoclonal specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV alpha 1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Clasificación Monoclonal
Clon 1043
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting
N.º de referencia del gen P02462
Alias de gen alpha-1 chain, arresten, COL4A1 NC1 domain, collagen alpha-1(IV) chain, collagen IV, alpha-1 polypeptide, collagen, type IV, alpha 1, Collagen-4, EC 3.4.23, EC 6.3.1.2
Símbolos de los genes COL4A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 1043 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of Sp 2/0 mouse myeloma cells with spleen cells from a BABL/c mouse immunized with purified human type IV collagen. The immunogen has been isolated from human placenta.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1282
Especificidad de la prueba 1043 recognizes type IV collagen in the extracellular - basement membranes of normal and pathological human tissues.
Especies diana Human, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.