Learn More
Collagen IV Antibody (1043), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18745593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18745593 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18745593
Marca: Novus Biologicals NBP197716AF488
Mouse Monoclonal Antibody
Collagen IV Monoclonal specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Símbolos de los genes COL4A1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Especies diana Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
For Research Use Only