missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen IV alpha5 Antibody (COL4A5/9396R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18610270 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18610270 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18610270 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324330AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Collagen IV alpha5 Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV alpha5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV alpha5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon COL4A5/9396R
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-5 polypeptide, Alport syndrome, CA54, collagen of basement membrane, alpha-5 chain, collagen, type IV, alpha 5, dA149D17.3, dA24A23.1, MGC167109, MGC42377
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1400-1685) of human Collagen IV alpha5 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1287
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.