missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (SR1186), Novus Biologicals™

Código de producto. 18667544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18667544 50 μg 50 microlitros
18627854 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18667544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32242450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen III alpha 1/COL3A1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1186
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Collagen III alpha 1/COL3A1 (Uniprot #: P02461)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.