Learn More
Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18428486 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18428486 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18428486 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105119MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Collagen III alpha 1/COL3A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E7-D7/Col3
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3) was developed against acid-digested pepsin soluble human type III collagen
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ