missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Collagen III alpha 1/COL3A1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E7-D7/Col3 |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | alpha1 (III) collagen, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, EDS4A, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534 |
| Símbolos de los genes | COL3A1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?