missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18253603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18253603 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18253603 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105119AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen III alpha 1/COL3A1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1E7-D7/Col3
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen alpha1 (III) collagen, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, EDS4A, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534
Símbolos de los genes COL3A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3) was developed against acid-digested pepsin soluble human type III collagen
Peso molecular del antígeno 139 kDa
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1281
Especificidad de la prueba Highly specific for type III collagen. It has been shown to have no cross reactivity with type I and V collagens by ELISA and immunoblotting. There is no evidence for cross-reactivity with other connective tissue proteins (laminin, fibronectin, elastin).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.