missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen II Antibody (5B2.5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30147631 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30147631

Marca: Novus Biologicals NB600844CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen II Monoclonal antibody specifically detects Collagen II in Chicken,Human,Mouse,Rabbit,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen II
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5B2.5
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-1 type II collagen, ANFH, AOM, cartilage collagen, chondrocalcin, COL11A3, Collagen 2, collagen alpha-1(II) chain, collagen II, alpha-1 polypeptide, collagen type 2, collagen, type II, alpha 1, collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, spondyloepiphysealdysplasia, congenital), Collagen-2, MGC131516, SEDC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1280
Especies diana Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.