missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen I Antibody (SR1143), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649993 100 μg 100 microlitros
18609334 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649993 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321625100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Collagen I Monoclonal antibody specifically detects Collagen I in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen I
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1143
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Alpha-1 type I collagen, alpha1(I) procollagen, CAFYD, COL1A1, Collagen 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen alpha-1(I) chain preproprotein, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, EDSARTH1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, type I proalpha 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Collagen I (Uniprot #: P02452, P08123)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1277
Especies diana Human, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.