Learn More
COL4A3 Antibody (COL4A3/9395R), Novus Biologicals™
Código de producto. 30292441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30292441 100 μg 100 microgramos
30302619 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30292441
Proveedor: Novus Biologicals NBP344590100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
COL4A3 Monoclonal antibody specifically detects COL4A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COL4A3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon COL4A3/9395R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ATS2, ATS3, collagen alpha-3(IV) chain, collagen IV, alpha-3 polypeptide, collagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen), tumstatin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human COL4A3 protein (Uniprot: P02462, P08572, P29400, P53420). Exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ