Learn More
COL11A1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Marca:  Novus Biologicals NBP2-58159
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18065564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    542.85€ / 100 microlitros
    Ahorro 31.15€
    5% Descuento
Descripción
COL11A1 Polyclonal specifically detects COL11A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
COL11A1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
alpha-1 polypeptide, COLL6, collagen, type XI, alpha 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
1301
Human, Mouse
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
COL11A1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DCDSSAPKAAQAQEPQIDEYAPEDIIEYDYEYGEAEYKEAESVTEGPTVTEETIAQTEANIVDDFQEYNYG
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only