Learn More
Coilin Antibody (S02-4B9), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072296 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18614125 50 μg 50 microlitros
18612444 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18614125
Marca: Novus Biologicals NBP31960850ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Coilin Monoclonal antibody specifically detects Coilin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Coilin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-4B9
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CLN80p80-coilin, coilin, coilin p80, p80
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Coilin (Uniprot # P38432)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG