missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COG6 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594857 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594857

Marca: Novus Biologicals NBP318428IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COG6 Polyclonal antibody specifically detects COG6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COG6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COG complex subunit 6, component of oligomeric golgi complex 6KIAA1134COD2complexed with Dor1p 2, conserved oligomeric Golgi complex protein 6, conserved oligomeric Golgi complex subunit 6, DKFZp313D191
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 607 and 657..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57511
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.