Learn More
Cobimetinib racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16485538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485538 10 mg 10 miligramos
16481707 50 mg 50 miligramos
16458247 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16485538
Marca: Medchem Express HY13078
MedChemExpress Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate; XL518 racemate) is the racemate of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobimetinib racemate
CAS 934662-91-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3IN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0973 racemateXL518 racemate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (75.29 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2F)N3CC(C4NCCCC4)(O)C3
Peso molecular (g/mol) 531.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.31
Porcentaje de pureza 95.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease