Learn More
Óxido de cobalto(II,III), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de cobalto(II,III) se utiliza actualmente en el proceso de la fotosíntesis artificial. También se utiliza para aplicaciones de vidrio, óptica y cerámica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El óxido de cobalto(II,III) se utiliza actualmente en el proceso de la fotosíntesis artificial. También se utiliza para aplicaciones de vidrio, óptica y cerámica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II,III) oxide |
Punto de fusión | 900°C (decomposition) |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,2429 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.8 |
Densidad | 6.11 |