Learn More
Cobalto para AAS en matriz de HCI a 1 g/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12983135
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 1g/L
Cantidad 500 mL
La solución contiene HCl
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HCl 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .