missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor X Antibody (MM0192-10A10), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079028 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18079028 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18079028 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212198R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Coagulation Factor X Monoclonal specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coagulation Factor X
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0192-10A10
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor
Símbolos de los genes F10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Coagulation Factor X
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2159
Especificidad de la prueba Detects human Coagulation factor X and Xa
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.