missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor VII Antibody (321605), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18556667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18556667 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18556667

Marca: Novus Biologicals FAB23381Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Coagulation Factor VII Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor VII in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coagulation Factor VII
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 321605
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen coagulation factor VII, coagulation factor VII (serum prothrombin conversion accelerator), EC 3.4.21, EC 3.4.21.21, Eptacog alfa, FVII coagulation protein, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Coagulation Factor VII, Ala39-Pro444, Accession # NP_062562
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.