Learn More
Coagulation Factor II/Thrombin Mouse anti-Human, Clone: 22, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Bio-Techne NBP2-41381-0.025MG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18111709
  • 220.00€ / 25 microgramos
Descripción
Coagulation Factor II/Thrombin Monoclonal specifically detects Coagulation Factor II/Thrombin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Coagulation Factor II/Thrombin Mouse anti-Human, Clone: 22, Novus Biologicals™ > 0.025 mg; Unconjugated