Learn More
Memmert™ Incubador de CO2 ICOmed (dispositivo médico)
Código de producto. p-7238137 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
56 l
107 l
156 l
241 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15799639 56 l cada uno
15841575 107 l cada uno
15851575 156 l cada uno
15861575 241 l cada uno
4 options
Código de producto. 15799639
Marca: Memmert™ ICO50med
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la creación y el mantenimiento de unas condiciones ambientales constantes en la gama de aplicaciones de fertilización in vitro (FIV), especialmente durante la incubación de ovocitos, espermatozoos y cigotos enlos recipientes previstos para aplicaciones de FIV
Estériles, seguros y fiables: estas tres palabras describen el incubador de CO2 Memmert ICOmed para uso médico.
Memmert sometió su incubador de CO2 ICOMed a una exhaustiva evaluación de dispositivos médicos. Cada incubador de CO2 Memmert ICOMed se clasifica como un dispositivo médico de clase IIa para la fertilización in vitro (IVF), así como para la biosíntesis.
  • Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
  • Intervalo de ajuste de temperatura: de +18 °C a + +50 °C
  • Intervalos de ajuste de CO2: Del 0 al 20 %
  • Intervalos de ajuste de humedad: De 40 a 97 % HR (con opción K7)
  • Intervalos de ajuste de O2: Del 1 al 20 % (con opción T6)
  • Clasificado como un dispositivo médico de clase IIa
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
  • Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
  • La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
  • Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los intervalos de temperatura ajustables individualmente, CO2, O2 o humedad
  • ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales, incluso durante un fallo de alimentación
  • Registro de temperatura conforme a la FDA y a prueba de fallos, CO2, humedad O2, datos de tiempo de puertas abiertas
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Especificaciones
Tipos de alarma Óptica y acústica
Capacidad del estante (métrico) 15 kg
Certificaciones/conformidad DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Tipo de controlador TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Capacidad (métrico) 56 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Material Acero inoxidable texturizado
N.º de estantes 1
Intervalo de concentración de O2 Del 1 al 20%
Humedad relativa Del 40 al 97 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 18 °C a 50 °C
Tipo Incubadora de CO2
Tiempo de desinfección 60 min
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Puertos Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Material del estante Acero inoxidable perforado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 340 x 400 x 425 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 521 x 559 x 791 mm
Peso con embalaje (métrico) 74 kg
Peso (métrico) 55 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz