Learn More
CNTFR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18631421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18631421 0.1 mL 0.01 ml
18667430 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18631421
Marca: Novus Biologicals NBP2924140.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CNTFR Polyclonal antibody specifically detects CNTFR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CNTFR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:400-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ciliary neurotrophic factor receptor, ciliary neurotrophic factor receptor alpha, ciliary neurotrophic factor receptor subunit alpha, CNTF receptor subunit alpha, CNTFR alpha, CNTFR-alpha, MGC1774
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-342 of human CNTFR (NP_671693.1). FHRDSWHLRHQVLLHVGLPPREPVLSCRSNTYPKGFYCSWHLPTPTYIPNTFNVTVLHGSKIMVCEKDPALKNRCHIRYMHLFSTIKYKVSISVSNALGHNATAITFDEFTIVKPDPPENVVARPVPSNPRRLEVTWQTPSTWPDPESFPLKFFLRYRPLILDQWQHVELSDGTAHTITDAYAGKEYIIQVAAKDNEIGTWSDWSVAAHATPWTEEPRHLTTEAQAAETTTSTTSSLAPPPTTKICDPGELGS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1271
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG