Learn More
CNTD Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18658491 0.02 mL 0.02 ml
18663081 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18658491
Marca: Novus Biologicals NBP2923840.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CNTD Polyclonal antibody specifically detects CNTD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CNTD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CNTD, cyclin N-terminal domain containing, cyclin N-terminal domain containing 1, cyclin N-terminal domain-containing protein 1, FLJ40137
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human CNTD1 (NP_001317151.1). MVKQAENICRQATIQPRDNKRESQNWRALKQQLVNKFTLRLVSCVQLASKLSFRNKIISNITVLNFLQALGYLHTKEELLESELDVLKSLNFRINLPTPLAYVETLLEVLGYNGCLVPAM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG