missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNTD Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18658491 0.02 mL 0.02 ml
18663081 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18658491

Marca: Novus Biologicals NBP2923840.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CNTD Polyclonal antibody specifically detects CNTD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNTD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CNTD, cyclin N-terminal domain containing, cyclin N-terminal domain containing 1, cyclin N-terminal domain-containing protein 1, FLJ40137
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human CNTD1 (NP_001317151.1). MVKQAENICRQATIQPRDNKRESQNWRALKQQLVNKFTLRLVSCVQLASKLSFRNKIISNITVLNFLQALGYLHTKEELLESELDVLKSLNFRINLPTPLAYVETLLEVLGYNGCLVPAM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.