missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPase Antibody (1H10), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200056962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18629666 0.1 mL 0.10 ml
18697508 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18629666

Marca: Novus Biologicals NBP250031

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CNPase Monoclonal antibody specifically detects CNPase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNPase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Monoclonal
Clon 1H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000 - 1:20000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry Free-Floating
Formulación 50% PBS, 50% glycerol
N.º de referencia del gen P09543
Alias de gen 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase, 2'-3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase, 2'-3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase, CNP1, CNPase, EC 3.1.4.37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant CNPase protein expressed in and purified from E. coli. [UniProt# P09543]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.