missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNOT4 Antibody (OTI3D11), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18135915 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18135915

Marca: Novus Biologicals NBP271203AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CNOT4 Monoclonal specifically detects CNOT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNOT4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D11
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CCR4-associated factor 4, CCR4-NOT transcription complex, subunit 4, E3 ubiquitin-protein ligase CNOT4, EC 6.3.2.-, NOT4yeast) homolog
Símbolos de los genes CNOT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 190-455 of human CNOT4 (NP_037448) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4850.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.