missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CNIH Polyclonal antibody specifically detects CNIH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CNIH fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?