missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CMP kinase Antibody (OTI1A1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18192424 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192424

Marca: Novus Biologicals NBP271947AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CMP kinase Monoclonal specifically detects CMP kinase in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CMP kinase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A1
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CMKEC 2.7.4.14, CMPKUMKUMP-CMP kinase, cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 1, cytosolic, Cytidine monophosphate kinase, Cytidylate kinaseUMP/CMP kinase, Deoxycytidylate kinase, EC 2.7.4, UMP/CMPK, UMP-CMPK, UMPKUCK, Uridine monophosphate kinase, Uridine monophosphate/cytidine monophosphate kinase
Símbolos de los genes CMPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CMP kinase (NP_057392) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51727
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.