Learn More
CML2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18668891 0.02 mL 0.02 ml
18650092 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18668891
Marca: Novus Biologicals NBP2928030.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CML2 Polyclonal antibody specifically detects CML2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CML2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen Camello-like protein 2, CML2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, Hcml2, MGC97061, N-acetyltransferase 8B (GCN5-related, putative, gene/pseudogene), N-acetyltransferase 8B (gene/pseudogene), N-acetyltransferase Camello 2, NAT8BP, probable N-acetyltransferase 8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-165 of human NAT8B (NP_057431.2). WFLAKKPWTRYVDIALRTDMSDITKSYLSECGSCFWVGESEEKVVGTVGALPVDDPTLREKRLQLFHLSVDNEHRGQGIAKALVRTVLQFA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51471
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG